1-Azetidinecarboxylic acid-3-aminophenylmethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR317158-1G OR317158-5G
APOSOR317158-1GEA 589 DKK
APOSOR317158-1G APOSOR317158-5G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-aminophenylmethyl ester
1-Azetidinecarboxylic acid-3-aminophenylmethyl ester
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07772068
CAS-nummer: 112257-20-2