1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR317157-1G OR317157-5G
APOSOR317157-1GEA 785 DKK
APOSOR317157-1G APOSOR317157-5G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
Formel: C₁₁H₁₂INO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09026510
CAS-nummer: 939759-26-9