trans-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl (trans-3-hydroxycyclobutyl)carbamate, trans-1-Amino-3-hydroxycyclobutane, N-BOC protected
OR317138-1G OR317138-25G OR317138-5G
APOSOR317138-1GEA 218 DKK
APOSOR317138-1G APOSOR317138-25G APOSOR317138-5G
trans-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
trans-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Formel: C₉H₁₇NO₃
Molekylvægt: 187.24 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038209
CAS-nummer: 389890-42-0