cis-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR317136-1G OR317136-250MG
APOSOR317136-1GEA 5450 DKK
APOSOR317136-1G APOSOR317136-250MG
cis-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
cis-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Formel: C₁₁H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16660354
CAS-nummer: 206660-72-2