3,3-Dimethylcyclobutanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR317125-1G OR317125-250MG
APOSOR317125-1GEA 1180 DKK
APOSOR317125-1G APOSOR317125-250MG
3,3-Dimethylcyclobutanecarboxylic acid
3,3-Dimethylcyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₂O₂
Kogepunkt: 105…106 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01734205
CAS-nummer: 34970-18-8