Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 2-(3-hydroxycyclobutyl)acetate
OR317120-1G OR317120-250MG
APOSOR317120-1GEA 4360 DKK
APOSOR317120-1G APOSOR317120-250MG
Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Formel: C₈H₁₄O₃
Molekylvægt: 158.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23105932
CAS-nummer: 1408075-22-8