Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR317120-1G
OR317120-250MG
APOSOR317120-1GEA
3140
DKK
APOSOR317120-1G
APOSOR317120-250MG
Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Formel:
C₈H₁₄O₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD23105932 CAS-nummer: 1408075-22-8 |