5-iod-m-xylen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3171-100G OR3171-25G
APOSOR3171-100GEA 371 DKK
APOSOR3171-100G APOSOR3171-25G
5-iod-m-xylen
5-iod-m-xylen
Formel: C₈H₉I
Kogepunkt: 92…94 °C/3mmHg
Massefylde: 1,608 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060659
CAS-nummer: 22445-41-6