tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR317060-1G OR317060-5G
APOSOR317060-1GEA 164 DKK
APOSOR317060-1G APOSOR317060-5G
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Formel: C₉H₁₅NO₃
Smeltepunkt: 120…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09751872
CAS-nummer: 154748-49-9