3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: tert-Butyl (3-(hydroxymethyl)oxetan-3-yl)carbamate
OR317049-1G OR317049-500MG
APOSOR317049-1GEA 5230 DKK
APOSOR317049-1G APOSOR317049-500MG
3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol 97%
3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol
Formel: C₉H₁₇NO₄
Molekylvægt: 203.24 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22415250
CAS-nummer: 1363382-11-9