4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR317011-1G OR317011-5G
APOSOR317011-1GEA 818 DKK
APOSOR317011-1G APOSOR317011-5G
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₇H₃ClN₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12406095
CAS-nummer: 24391-41-1