7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Deazapurine, 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR317000-1G OR317000-5G OR317000-25G
APOSOR317000-1GEA 208 DKK
APOSOR317000-1G APOSOR317000-5G APOSOR317000-25G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₅N₃
Molekylvægt: 119.1240 g/mol
Smeltepunkt: 130…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08234403
CAS-nummer: 271-70-5