5'-Bromo-2'-chloroacetophenone 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(5-Bromo-2-chlorophenyl)ethanone
OR3169-1G OR3169-25G OR3169-5G
APOSOR3169-1GEA 164 DKK
APOSOR3169-1G APOSOR3169-25G APOSOR3169-5G
5'-Bromo-2'-chloroacetophenone 99%
5'-Bromo-2'-chloroacetophenone
Formel: C₈H₆BrClO
Molekylvægt: 233.4900 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683851
CAS-nummer: 105884-19-3