4-Bromocarbazole 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-9H-carbazole
OR31660-1G OR31660-5G OR31660-25G
APOSOR31660-1GEA 164 DKK
APOSOR31660-1G APOSOR31660-5G APOSOR31660-25G
4-Bromocarbazole 99%
4-Bromocarbazole
Formel: C₁₂H₈BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18450175
CAS-nummer: 3652-89-9