tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR316061-1G OR316061-250MG
APOSOR316061-1GEA 1220 DKK
APOSOR316061-1G APOSOR316061-250MG
tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15474939
CAS-nummer: 159635-22-0