(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR316041-1G OR316041-5G
APOSOR316041-1GEA 720 DKK
APOSOR316041-1G APOSOR316041-5G
(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₃NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00274193
CAS-nummer: 97534-82-2