(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR316007-100G OR316007-25G
APOSOR316007-100GEA 872 DKK
APOSOR316007-100G APOSOR316007-25G
(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00237541
CAS-nummer: 102195-79-9