(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR316003-1G OR316003-250MG
APOSOR316003-1GEA 2130 DKK
APOSOR316003-1G APOSOR316003-250MG
(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine 95%
(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine
Formel: C₉H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862273
CAS-nummer: 91298-74-7
UN nummer: 1760
ADR: 8,III