2-Amino-4-bromphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3159-100G OR3159-25G
APOSOR3159-100GEA 840 DKK
APOSOR3159-100G APOSOR3159-25G
2-Amino-4-bromphenol 98%
2-Amino-4-bromphenol
Formel: C₆H₆BrNO
Smeltepunkt: 130…135 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00235171
CAS-nummer: 40925-68-6