1,3-Dibromoadamantane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315789-25G OR315789-500G OR315789-100G
APOSOR315789-25GEA 237 DKK
APOSOR315789-25G APOSOR315789-500G APOSOR315789-100G
1,3-Dibromoadamantane
1,3-Dibromoadamantane
Formel: C₁₀H₁₄Br₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077218
CAS-nummer: 876-53-9