2-Methyladamantan-2-yl acrylate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR315775-1G
OR315775-5G
OR315775-25G
APOSOR315775-1GEA
164
DKK
APOSOR315775-1G
APOSOR315775-5G
APOSOR315775-25G
2-Methyladamantan-2-yl acrylate 99%
2-Methyladamantan-2-yl acrylate
Formel:
C₁₄H₂₀O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08704223 CAS-nummer: 249562-06-9 |