benzen-1,3,5-tricarbonyl trichlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR315772-100G OR315772-25G OR315772-500G
APOSOR315772-100GEA 556 DKK
APOSOR315772-100G APOSOR315772-25G APOSOR315772-500G
benzen-1,3,5-tricarbonyl trichlorid
benzen-1,3,5-tricarbonyl trichlorid
Formel: C₉H₃Cl₃O₃
Kogepunkt: 180 °C
Smeltepunkt: 34…38 °C
Massefylde: 1,487 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000679
CAS-nummer: 4422-95-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,II