10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315768-100G OR315768-25G OR315768-5G
APOSOR315768-100GEA 907 DKK
APOSOR315768-100G APOSOR315768-25G APOSOR315768-5G
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Formel: C₁₃H₉NOS
Smeltepunkt: 265 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00901197
CAS-nummer: 3159-07-7