4'-Phenylacetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Acetylbiphenyl, 1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)ethanone, 4-Biphenylyl methyl ketone, 4'-Phenylacetophenone, p-Phenylacetophenone, 4-Acetyl-biphenyl
OR315759-100G OR315759-1KG OR315759-500G
APOSOR315759-100GEA 218 DKK
APOSOR315759-100G APOSOR315759-1KG APOSOR315759-500G
4'-Phenylacetophenon
4'-Phenylacetophenon
Formel: C₁₄H₁₂O
Smeltepunkt: 116…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008749
CAS-nummer: 92-91-1