2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethanamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315746-1G OR315746-500MG OR315746-2.5G OR315746-5G OR315746-10G OR315746-25G
APOSOR315746-1GEA 545 DKK
APOSOR315746-1G APOSOR315746-500MG APOSOR315746-2.5G APOSOR315746-5G APOSOR315746-10G APOSOR315746-25G
2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethanamine
2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethanamine
Formel: C₁₃H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09744147
CAS-nummer: 138113-09-4