1,5-Bis(diphenylphosphino)pentan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Pentane-1,3-diylbis(diphenylphosphine), Pentylenebis(diphenylphosphine), Bis(1,2-diphenylphosphino)pentane
OR315706-25G OR315706-10G
APOSOR315706-25GEA 0 DKK
APOSOR315706-25G APOSOR315706-10G
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentan 97%
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentan
Formel: C₂₉H₃₀P₂
Molekylvægt: 440.5 g/mol
Kogepunkt: 230
Smeltepunkt: 42…44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003052
CAS-nummer: 27721-02-4