3-Brom-p-toluonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3157-25G OR3157-5G OR3157-100G
APOSOR3157-25GEA 186 DKK
APOSOR3157-25G APOSOR3157-5G APOSOR3157-100G
3-Brom-p-toluonitril 98%
3-Brom-p-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Smeltepunkt: 41…45 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797818
CAS-nummer: 42872-74-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III