3-Methoxypropionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315601-100G OR315601-10G OR315601-25G
APOSOR315601-100GEA 1900 DKK
APOSOR315601-100G APOSOR315601-10G APOSOR315601-25G
3-Methoxypropionic acid
3-Methoxypropionic acid
Formel: C₄H₈O₃
Kogepunkt: 116 °C
Massefylde: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042654
CAS-nummer: 2544-06-1