Ethyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315578-1G OR315578-25G OR315578-5G
APOSOR315578-1GEA 162 DKK
APOSOR315578-1G APOSOR315578-25G APOSOR315578-5G
Ethyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Ethyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Formel: C₇H₁₀O₃
Kogepunkt: 86…90 °C/0,6mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09834114
CAS-nummer: 87121-89-9