Thiomorpholine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315576-1G OR315576-50MG OR315576-250MG OR315576-500MG OR315576-5G
APOSOR315576-1GEA 3440 DKK
APOSOR315576-1G APOSOR315576-50MG APOSOR315576-250MG APOSOR315576-500MG APOSOR315576-5G
Thiomorpholine-2-carboxylic acid
Thiomorpholine-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₉NO₂S
Molekylvægt: 147.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864920
CAS-nummer: 134676-16-7