1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315519-1G OR315519-250MG OR315519-500MG
APOSOR315519-1GEA 5270 DKK
APOSOR315519-1G APOSOR315519-250MG APOSOR315519-500MG
1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
Formel: C₆H₅BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657513
CAS-nummer: 3199-50-6