Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315500-1G OR315500-5G
APOSOR315500-1GEA 1340 DKK
APOSOR315500-1G APOSOR315500-5G
Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide 95%
Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide
Formel: C₅H₉BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08234790
CAS-nummer: 165253-29-2