Trioctylphosphin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR315487-100ML OR315487-25ML OR315487-500ML
APOSOR315487-100MLEA 731 DKK
APOSOR315487-100ML APOSOR315487-25ML APOSOR315487-500ML
Trioctylphosphin 98%
Trioctylphosphine
Formel: C₂₄H₅₁P
Kogepunkt: 175 °C/0,3mmHg
Massefylde: 0,831 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015298
CAS-nummer: 4731-53-7
UN nummer: 1760
ADR: 8,II