3-Methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315411-1G OR315411-250MG OR315411-5G
APOSOR315411-1GEA 2430 DKK
APOSOR315411-1G APOSOR315411-250MG APOSOR315411-5G
3-Methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride 95+%
3-Methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
Formel: C7H16Cl2N2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18083726
CAS-nummer: 52407-92-8