5,6,7,7a-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315409-1G OR315409-5G
APOSOR315409-1GEA 162 DKK
APOSOR315409-1G APOSOR315409-5G
5,6,7,7a-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one hydrochloride
5,6,7,7a-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one hydrochloride
Formel: C₇H₁₀ClNOS
Smeltepunkt: 210 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD11111130
CAS-nummer: 115473-15-9