3,6-Dibromcarbazol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315388-100G OR315388-25G
APOSOR315388-100GEA 339 DKK
APOSOR315388-100G APOSOR315388-25G
3,6-Dibromcarbazol 97%
3,6-Dibromocarbazole
Formel: C₁₂H₇Br₂N
Smeltepunkt: 204…206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004961
CAS-nummer: 6825-20-3