Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315366-25G OR315366-5G
APOSOR315366-25GEA 2180 DKK
APOSOR315366-25G APOSOR315366-5G
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 98%
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Formel: C₉H₁₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00198002
CAS-nummer: 3999-55-1