1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315339-5G OR315339-25G
APOSOR315339-5GEA 613 DKK
APOSOR315339-5G APOSOR315339-25G
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 95%
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11579803
CAS-nummer: 392331-66-7