2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315333-25G OR315333-5G
APOSOR315333-25GEA 889 DKK
APOSOR315333-25G APOSOR315333-5G
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Formel: C₉H₇Cl₃O₃
Smeltepunkt: 175…177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002646
CAS-nummer: 93-72-1
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III