Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315330-1G OR315330-5G
APOSOR315330-1GEA 164 DKK
APOSOR315330-1G APOSOR315330-5G
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Formel: C₈H₈ClNO₂
Kogepunkt: 160 °C
Smeltepunkt: 28 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07800315
CAS-nummer: 42122-75-8