Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315322-100G OR315322-25G
APOSOR315322-100GEA 1160 DKK
APOSOR315322-100G APOSOR315322-25G
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate
Formel: C₉H₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03618407
CAS-nummer: 62621-09-4