(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (S)-(-)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol, (S)-1-Phenylethanol
OR315315-100G OR315315-25G OR315315-500G
APOSOR315315-100GEA 535 DKK
APOSOR315315-100G APOSOR315315-25G APOSOR315315-500G
(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Formel: C₈H₁₀O
Molekylvægt: 122.17 g/mol
Kogepunkt: 98 °C/20.25mmHg
Massefylde: 0.996 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064264
CAS-nummer: 1445-91-6
UN nummer: 2937
ADR: 6.1 III