(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315273-1G OR315273-5G OR315273-250MG
APOSOR315273-1GEA 1660 DKK
APOSOR315273-1G APOSOR315273-5G APOSOR315273-250MG
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 98%
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol
Formel: C₇H₁₀O₃
Smeltepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00078933
CAS-nummer: 60410-16-4