5-Norbornene-2-methanol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315262-25G OR315262-100G OR315262-5G
APOSOR315262-25GEA 186 DKK
APOSOR315262-25G APOSOR315262-100G APOSOR315262-5G
5-Norbornene-2-methanol 99%
5-Norbornene-2-methanol
Formel: C₈H₁₂O
Kogepunkt: 120 °C
Massefylde: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167571
CAS-nummer: 95-12-5