4-Chloropyridine-N-oxide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315222-1G OR315222-5G OR315222-25G
APOSOR315222-1GEA 600 DKK
APOSOR315222-1G APOSOR315222-5G APOSOR315222-25G
4-Chloropyridine-N-oxide 95%
4-Chloropyridine-N-oxide
Formel: C₅H₄ClNO
Smeltepunkt: 160 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00047425
CAS-nummer: 1121-76-2
EINECS: 214-336-2