4-Chloro-2-methoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315215-1G OR315215-5G
APOSOR315215-1GEA 162 DKK
APOSOR315215-1G APOSOR315215-5G
4-Chloro-2-methoxypyridine
4-Chloro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆ClNO
Smeltepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738656
CAS-nummer: 72141-44-7