1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315204-1G OR315204-5G
APOSOR315204-1GEA 164 DKK
APOSOR315204-1G APOSOR315204-5G
1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08275708
CAS-nummer: 219817-43-3