8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-1-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315196-10G OR315196-1G OR315196-5G
APOSOR315196-10GEA 20660 DKK
APOSOR315196-10G APOSOR315196-1G APOSOR315196-5G
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-1-one 95+%
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-1-one
Formel: C₁₅H₂₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11109549
CAS-nummer: 1123242-53-4