1-Acetyl-7-bromoindolin-5-amine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315195-1G OR315195-5G OR315195-10G
APOSOR315195-1GEA 2980 DKK
APOSOR315195-1G APOSOR315195-5G APOSOR315195-10G
1-Acetyl-7-bromoindolin-5-amine 95+%
1-Acetyl-7-bromoindolin-5-amine
Formel: C₁₀H₁₁BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09753940
CAS-nummer: 858193-23-4