4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR315158-1G OR315158-250MG OR315158-5G
APOSOR315158-1GEA 1160 DKK
APOSOR315158-1G APOSOR315158-250MG APOSOR315158-5G
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Formel: C₁₂H₆Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233882
CAS-nummer: 5394-23-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III